Läs mer
Miele Professional SlimLine laboratorietvättmaskin PLW 7111 S-1011
Produktkod. 30130343 Handla allt Miele Produkter
Change view
Volym (metrisk):
241 L
Produktkod. Volym (metrisk)
30130343 241 L
1 options
Produktkod. 30130343 Leverantör Miele Professional Leverantörsnummer 11875090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1057861.50 SEK
    0.14 SEK / 1 enheter
    Save 1057861.36 SEK
    100% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
SlimLine lab-tvättmaskin med elektrisk uppvärmning, varmluftstorkning, avloppspump och kondensator.
  • Kapacitet/cykel: 192 smala halsrör eller 98 pipetter - 241 L användbar volym
  • Enkelt och flexibelt – EasyLoad med flexibla nivåpositioner
  • Effektiv – stark pumpeffekt med variabel hastighetspump
  • Hög kapacitet – återbearbetning av laboratoriekolvar upp till 50 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål
Produkttyp Diskmaskin för laboratorieglas
Volym (metrisk) 241 L
Färg Grå
För användning med (applikation) Laboratorieglasbearbetning
Inkluderar Elektrisk uppvärmning, varmluftstorkning, avloppspump, kondensator
Djup (engelska) 25 5/8 tum
Djup (metriskt) 702 mm
Höjd (metrisk) 1965 mm
Bredd (metrisk) 650 mm
Vikt (metrisk) Frakt 251 kg
Elektriska krav 3N AC 380/415 V 50 Hz
Spänning 400 V