Läs mer
Miele Professional SlimLine Lab Washer PLW 7111 S-1028
Produktkod. 30130358 Handla allt Miele Produkter
Change view
Volym (metrisk):
241 L
Produktkod. Volym (metrisk)
30130358 241 L
1 options
Produktkod. 30130358 Leverantör Miele Professional Leverantörsnummer 11882190
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SlimLine lab washer with electric heating, hot air drying, drain pump, capacitor, water softener, printer, and oil-based app.
  • Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
  • Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volym (metrisk) 241 L
Färg Gray
För användning med (applikation) Laboratory Glassware Reprocessing
Inkluderar Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Printer, Oil-based App
Djup (engelska) 25 5/8 in.
Djup (metriskt) 702 mm
Höjd (metrisk) 1965 mm
Bredd (metrisk) 650 mm
Vikt (metrisk) Frakt 251 kg
Elektriska krav 3N AC 380/415 V 50 Hz
Spänning 400 V