Läs mer
Miele Professional SlimLine Lab Washer PLW 7111 Safety B-1002
Produktkod. 30130355 Handla allt Miele Produkter
Change view
Volym (metrisk):
241 L
Produktkod. Volym (metrisk)
30130355 241 L
1 options
Produktkod. 30130355 Leverantör Miele Professional Leverantörsnummer 11875470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1057861.50 SEK
    0.14 SEK / 1 enheter
    Save 1057861.36 SEK
    100% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
SlimLine lab washer with electric heating, drain pump, capacitor, and water softener.
  • Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
  • Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volym (metrisk) 241 L
Färg Gray
För användning med (applikation) Laboratory Glassware Reprocessing
Inkluderar Electrical Heating, Drain Pump, Capacitor, Water Softener
Djup (engelska) 25 5/8 in.
Djup (metriskt) 702 mm
Höjd (metrisk) 1965 mm
Bredd (metrisk) 650 mm
Vikt (metrisk) Frakt 251 kg
Elektriska krav 3N AC 380/415 V 50 Hz
Spänning 400 V