Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Bestrålade moppöverdrag med platt huvud
Handla allt Micronova Produkter
Beskrivning
Kräver
QPSL OR QSSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly Irradiated Mop Cover är ett överdrag av polyester/skum med ett elastiskt band utformat för rena och kontrollerade miljöer.
De Micronova Bestrålat Slimline™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SlimLine™ Adaptrar, som kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring. Dessa elastiska moppskydd fästs enkelt och säkert på antingen plast- eller rostfritt stålmoppram. Kåpor är gammabestrålade för aseptiska miljöer.
- Bestrålade, elastiska moppöverdrag för renrum med uretanskum inredning
- Lätt att byta och sitter säkert på moppramen
- Idealisk för finstädning och sanering av renrumsytor
- Grundlig mättnad för riklig spridning av desinfektionsmedel
- Skumskikt helt inneslutet i polyester
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- SMC6 -- Enkelskiktsalternativ utan skuminredning
- Passar på QPSL, plastram eller QDSL rostfri ram
- Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
- Lämplig för användning med starka desinfektionsmedel och upprepad autoklavering
- Gammabestrålad för aseptiska miljöer
- Tvättbar och återanvändbar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) |
| Produkttyp | Bestrålat moppskydd med platt huvud |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Visa mer |