Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Bestrålade moppöverdrag med platt huvud
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13117626 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Slät stickad polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Kvantitet:
12/Cs.
72/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 72
Inkluderar:
Standardetikett
Produktkod. 13117626
Brand: Micronova™ SLSC614IRBB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
QPSL OR QSSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
En serie bestrålade, elastiska, 100 % släta polyesteröverdrag med uretanskum inredning som är idealiska för finrengöring och sanering av alla ytor och utrustning i renrummet och kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9.
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly Irradiated Mop Cover är ett överdrag av polyester/skum med ett elastiskt band utformat för rena och kontrollerade miljöer.
The Micronova Irradiated Slimline™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ Adapters, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. These elasticized mop covers easily and securely attach to either the plastic or stainless steel mop frame. Covers are gamma irradiated for aseptic environments.
  • Irradiated, elasticized cleanroom mop covers with urethane foam interiors
  • Easy to change and fits securely on mop frame
  • Ideal for fine cleaning and sanitizing cleanroom surfaces
  • Thorough saturation for ample disinfectant dispersal
  • Foam layer fully encased in polyester
  • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • SMC6 -- Single ply option without foam interior
  • Fits on QPSL, plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving
  • Gamma irradiated for aseptic environments
  • Launderable and reusable
  • Autoclavable
Specifikationer
Mått 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
Produkttyp Flat Head Mop Cover
Färg White
Längd (engelska) 14 in.
Sterilitet Sterile
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 72/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (applikation) Cleaning and Sanitization of Cleanroom Surfaces
Färgkodad No
Material Slät stickad polyester