Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Bestrålade moppöverdrag med platt huvud
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-8801001 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Slät stickad polyester
Slätstickad polyester, Uretanskum
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Kvantitet:
12/Cs.
72/Cs.
Inkluderar:
Standardetikett
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 72
Produktkod. 13127626
Brand: Micronova™ SLSC69IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPSL OR QSSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
En serie bestrålade, elastiska, 100 % släta polyesteröverdrag med uretanskum inredning som är idealiska för finrengöring och sanering av alla ytor och utrustning i renrummet och kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9.
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly Irradiated Mop Cover är ett överdrag av polyester/skum med ett elastiskt band utformat för rena och kontrollerade miljöer.
De Micronova Bestrålat Slimline™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SlimLine™ Adaptrar, som kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring. Dessa elastiska moppskydd fästs enkelt och säkert på antingen plast- eller rostfritt stålmoppram. Kåpor är gammabestrålade för aseptiska miljöer.
  • Bestrålade, elastiska moppöverdrag för renrum med uretanskum inredning
  • Lätt att byta och sitter säkert på moppramen
  • Idealisk för finstädning och sanering av renrumsytor
  • Grundlig mättnad för riklig spridning av desinfektionsmedel
  • Skumskikt helt inneslutet i polyester
  • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
  • SMC6 -- Enkelskiktsalternativ utan skuminredning
  • Passar på QPSL, plastram eller QDSL rostfri ram
  • Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Lämplig för användning med starka desinfektionsmedel och upprepad autoklavering
  • Gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • Tvättbar och återanvändbar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
Produkttyp Bestrålat moppskydd med platt huvud
Färg Vitt
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 12/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar Standardetikett
För användning med (utrustning) SlimLine™ Renrumsmopp
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008 Facility, 10 -6 Sterility Assurance Level, In-compliance with AAMI Riktlinjer för sterilisering
Färgkodad No
Material Slätstickad polyester, Uretanskum