Läs mer
Micronova™ Borstskydd
Produktkod. 12785725 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12785725 Vitt Paket med 12
1 options
Produktkod. 12785725 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRSC602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 SEK
    1695.89 SEK / Paket med 12
    Save 39.11 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kräver
STA-serien med gängat handtag
Dessa borstskydd i 100 % släta polyester fungerar tillsammans med cylinder- och vattenkokare för att förbättra finrengöring och sanering av små tankar, karpojkar och annan processutrustning. Tillverkad av FDA-godkänt material för indirekt kontakt med livsmedel.
De Micronova Borstskydden sitter tätt på borstarna, håller effektivt bort borsten och förbättrar finstädningen inuti trummor, cylindrar, tankar, transportörsytor och annan ren utrustning. Cylinderborstskyddet (BRSC6-02) är idealiskt när du rengör insidan av trummor, små tankar, carboys, kanalarbeten och andra cylindrar. Kettle Brush Cover (BRSC6-41) är också väl lämpad för små tankar och carboys, men formen och styvare borsten är idealiska för rengöring av transportörer och annan processutrustning.
  • Borstskydd för fin rengöring och desinficering
  • NovaPoly, 100 % slätstickad polyester
  • Idealisk för små tankar, carboys, kanalarbeten, cylindrar, transportörer och processutrustning
  • BRSC6-02 lock för användning med cylinderborsten (BRWH-02)
  • BRSC6-41 lock för användning med vattenkokare (BRWH-41)
  • FDA godkänd för indirekt kontakt med livsmedel
Specifikationer
Produkttyp Borstskydd
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
För användning med (applikation) Kompatibel med starka desinfektionsmedel
För användning med (utrustning) Med ACME-gänga för fastsättning på STA-seriens handtag
Längd (metrisk) 25.4 cm
Material NovaPoly, 100 % slätstickad polyester
Bredd (metrisk) 20.3 cm