Läs mer
Brand™ Push-On lock för urinbägare, PE, röd, CE-IVD
Produktkod. 10009710 Handla allt Brand Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1000/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10009710 1000/pack Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10009710 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 758902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 SEK
    708.62 SEK / Paket med 1000
    Save 228.38 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Press-on Caps för urinbägare ger hygienisk och luktfri hantering av urinprov. För att använda det, skär helt enkelt av den integrerade pipspetsen och sätt in testremsan.
  • PP, snäpplock PE
  • För ren och hygienisk hantering av urinprov utan lukt
  • Locket stängs genom att enkelt trycka på och behöver inte öppnas i laboratoriet
  • Skär helt enkelt av utsprånget i locket och sätt i teststickor eller häll ut innehållet
  • CE-märkt enligt riktlinje EU IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lock
Förslutningstyp Tryck-på Cap
Material Polyeten
Stängningsstorlek 70 mm
Färg Rött
För användning med (applikation) För hygienisk och luktfri urinprovshantering
Antal per förpackning 1000/pack