Läs mer
3M™ Safety-Walk™ Halkbeständig grov tejp, serie 700
Produktkod. 17158780 Handla allt Test brand Produkter
Change view
Mått (L x B):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 rullar
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17158780 18,3 x 1,2 m 1 rulle
17178780 18,3 m x 25 mm 4 rullar
17198780 18,3 m x 51 mm -
17138790 18,3 m x 102 mm -
17108790 18,3 m x 152 mm -
17178850 18,3 m x 304,8 mm -
17118790 18,3 m x 61 mm -
17168780 18,3 m x 914 mm -
17188780 36,6 x 0,31 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17158780 Leverantör 3M™ Safety-Walk™ Leverantörsnummer 7100158965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51010.00 SEK
    34582.36 SEK / 1 rullar
    Save 16427.64 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Halkskydd för extremt stressade och hårt besökta områden. Kraftig, industriell applikation halkbeständig tejp.
  • Anti-slip tejp för extrema och tunga trafikområden
  • Extra stora slipande partiklar motstår igensättning i leriga eller oljiga förhållanden
  • Kan målas utan att förlora friktionsegenskaper
  • Högpresterande lim
  • Lämplig för användning på jord- och skogsbruksutrustning, vägbyggnad, anläggning, lastbilar, traktorer, entreprenadfordon, kranar och byggutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1
Beskrivning Extra stark (typ 4)
Mått (L x B) 18,3 x 1,2 m
För användning med (applikation) Extra halkskydd i extrema, mycket frekventerade områden
Förpackningsmängd 1 rulle
Typ av lim Tryckkänsligt lim
Färg Svart