Läs mer
3M™ Safety-Walk™ Halkbeständig grov tejp, serie 700
Handla allt Test brand Produkter
Mått (L x B):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 rullar
Beskrivning
- Anti-slip tejp för extrema och tunga trafikområden
- Extra stora slipande partiklar motstår igensättning i leriga eller oljiga förhållanden
- Kan målas utan att förlora friktionsegenskaper
- Högpresterande lim
- Lämplig för användning på jord- och skogsbruksutrustning, vägbyggnad, anläggning, lastbilar, traktorer, entreprenadfordon, kranar och byggutrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1 |
| Beskrivning | Extra stark (typ 4) |
| Mått (L x B) | 18,3 m x 914 mm |
| För användning med (applikation) | Extra halkskydd i extrema, mycket frekventerade områden |
| Längd (metrisk) | 18.3 m |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Bredd (metrisk) | 914 mm |
| Typ av lim | Tryckkänsligt lim |
| Färg | Svart |