Läs mer
3M™ Safety-Walk™ Halksäker formbar tejp, serie 500
Handla allt Test brand Produkter
Färg:
Gult
Svart
Mått (L x B):
18 x 0.051 m
18.3 x 0.102 m
18.3 x 0.305 m
Beskrivning
- Antiglidtejp för oregelbundna eller konturerade ytor i lätta till tunga skotrafikområden
- Aluminiumunderlag anpassar sig till hörn, kurvor och oregelbundna ytor som diamantplätering, nitade plattor och stegsteg
- Lämplig för applicering i torra, våta eller oljiga miljöer
- Aggressivt, högpresterande lim bildar en utmärkt bindning för ett säkert fäste
- Tejper och slitbanor motstår skrynkling, krullning, rivning, krympning och lyftning
- Säkerhetsgul färg för hög synlighet och enkel identifiering av riskområden
- Anpassade former och storlekar finns också tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 18 x 0.051 m |
| För användning med (applikation) | Lätt till tunga trafikområden |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 18 m |
| Förpackningsmängd | 2 Pk. |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 0.051 m |
| Typ av lim | Tryckkänsligt lim |
| Färg | Gult |
| Typ | Floor Tape |