Läs mer
3M™ Safety-Walk™ Halkbeständig tejp för allmänt bruk, serie 600
Handla allt Test brand Produkter
Färg:
Black
Genomskinlig
Gult
Svart
Bredd (metrisk):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 rullar
4 rullar
Beskrivning
- Antiglidtejp för lätta till tunga skotrafikområden
- Slipande partiklar av hög kvalitet för att säkerställa långvarig friktion i alla applikationer
- Mycket hållbar yta tål påfrestningarna av utrustningstrafik
- Högpresterande, tryckkänsligt lim för enkel applicering
- Anpassade former och storlekar finns också tillgängliga
- NFSI High Traction Certification
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 18.3 m x 51 mm |
| Avsluta | Mineralbelagd |
| För användning med (applikation) | Lätt till tunga trafikområden |
| Längd (metrisk) | 18.3 m |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 51 mm |
| Typ av lim | Tryckkänsligt lim |
| Färg | Genomskinlig |
| Typ | Floor Tape |