Beskrivning
- Antiglidtejp för lätta till tunga skotrafikområden
- Slipande partiklar av hög kvalitet för att säkerställa långvarig friktion i alla applikationer
- Mycket hållbar yta tål påfrestningarna av utrustningstrafik
- Högpresterande, tryckkänsligt lim för enkel applicering
- Anpassade former och storlekar finns också tillgängliga
- NFSI High Traction Certification
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 18.3 m x 19 mm |
| Avsluta | Mineralbelagd |
| För användning med (applikation) | Lätt till tunga trafikområden |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 18.3 m |
| Förpackningsmängd | 4 Pk. |
| Bredd (engelska) | 0,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |
| Typ av lim | Tryckkänsligt lim |
| Färg | Svart |
| Visa mer |