Läs mer
3M™ Safety-Walk™ Halkbeständiga tejper och slitbanor för allmänt bruk, serie 613
Handla allt Test brand Produkter
Mått (L x B):
18 x 0.051 m
18 x 0.152 m
18.3 x 0.025 m
18.3 x 0.102 m
18.3 x 0.305 m
18.3 x 0.610 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Diagonal svart/gul randig tejp ger tidig varning för halkbenägna områden
- Extremt synligt, halkskyddstejp varnar gäster eller arbetare om en potentiell fara
- Slipande partiklar av hög kvalitet för att säkerställa långvarig friktion och synlighet
- Högpresterande tryckkänsligt lim för enkel applicering
- NFSI High Traction Certification
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 18 x 0.051 m |
| För användning med (applikation) | Varning för halkbenägna områden |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 18 m |
| Förpackningsmängd | 2 Pk. |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 0.051 m |
| Typ av lim | Tryckkänsligt lim |
| Färg | Svart och gul randig |
| Typ | Floor Tape |