Läs mer
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Produktkod. 10140643 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
PEEK
Vespel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10140643 Vespel Varje
10404783 PEEK Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10140643 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36024
Beräknad leverans: 03-12-2026
Thermo Scientific™ SLIPFREE Hylsor är för användning med SLIPFREE kopplingar för HPLC-kolonner.
Thermo Scientific™ SLIPFREE Hylsor är för användning med SLIPFREE kopplingar för HPLC-kolonner.
  • Vespel hylsor ersätter standarden Vespel hylsor som medföljer SLIPFREE kolumnanslutningar
  • Kel-F och PEEK erbjuds för tillämpningar där Vespel är inte lämplig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Tätningshylsa
Beskrivning Vespel tätningshylsa
För användning med (utrustning) SLIPFREE Anslutningar för HPLC-kolonner
Material Vespel