Läs mer
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Enkla HPLC-kolumnkontakter
Produktkod. 10192922 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Enkel anslutning
Enkel flexibel kontakt
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum
0,005 tum.
Längd (metrisk):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
För användning med (utrustning):
Microbore/Smallbore Column
Mikroborr-/småborrkolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (engelska) Inre Längd (metrisk) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10192922 Enkel anslutning 0,005 tum. 6 cm Microbore/Smallbore Column Varje
10359993 Enkel flexibel kontakt 0,005 tum 15 cm Mikroborr-/småborrkolonn Varje
10716924 Enkel flexibel kontakt 0,005 tum 28 cm Mikroborr-/småborrkolonn Varje
10533944 Enkel flexibel kontakt 0,005 tum 40 cm Mikroborr-/småborrkolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10192922 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5805.00 SEK
    5708.32 SEK / Paket med 1
    Save 96.68 SEK
    1% Av
I lager
Säkerställ läckagefria, hålfria pelaranslutningar och optimera LC-prestanda med universell, självjusterande Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-kolumnanslutningar.
Säkerställ utmärkta kolonnanslutningar och optimal HPLC-prestanda med Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Enkla HPLC-kolumnkontakter. Dessa universella, självjusterande kopplingar är kompatibla med alla pelarändbeslag och ger läckage- och hålfria pelarkopplingar. Fingertäta anslutningar upp till 10000psi säkerställer användarvänlighet. De är idealiska för superkritiska vätskekolonner (SFC). SLIPFREE kontakter finns i en mängd olika konfigurationer och design för ett brett spektrum av applikationer.
Läckagefria, tomrumsfria anslutningar
  • Trycker in slang och hylsa i ändkopplingen
  • Självjusteras för att passa varje ny pelarkoppling
  • Fingertät anslutning upp till 10000 psi
Flexibel
  • Passar alla märken av pelare
  • Finns i enkel och dubbel konfiguration
  • Finns i en rad invändiga diametrar för att passa flera applikationer
  • PEEK-krage och långhalsdesign tillgängliga för specifika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Enkel anslutning
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Beskrivning Enda; 0,005 tum. ID x 6 cm
För användning med (utrustning) Microbore/Smallbore Column
Längd (metrisk) 6 cm