Läs mer
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Enkla HPLC-kolumnkontakter
Produktkod. 10359993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Enkel anslutning
Single Flexible Connector
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0.005 in.
Längd (metrisk):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
För användning med (utrustning):
Microbore/Smallbore Column
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10359993
Brand: Thermo Scientific™ 30115FLEX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ läckagefria, hålfria pelaranslutningar och optimera LC-prestanda med universell, självjusterande Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-kolumnanslutningar.
Säkerställ utmärkta kolonnanslutningar och optimal HPLC-prestanda med Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Enkla HPLC-kolumnkontakter. Dessa universella, självjusterande kopplingar är kompatibla med alla pelarändbeslag och ger läckage- och hålfria pelarkopplingar. Fingertäta anslutningar upp till 10000psi säkerställer användarvänlighet. De är idealiska för superkritiska vätskekolonner (SFC). SLIPFREE kontakter finns i en mängd olika konfigurationer och design för ett brett spektrum av applikationer.
Leak-Free, Void-Free Connections
  • Pushes tubing and ferrule into end-fitting
  • Self adjusts to fit each new column connection
  • Fingertight connection up to 10000 psi
Flexible
  • Fits all brands of columns
  • Available in single and double configurations
  • Available in a range of internal diameters to suit multiple applications
  • PEEK-collared and long-neck designs available for specific applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Single Flexible Connector
Diameter (engelska) Inre 0.005 in.
Beskrivning Single Flexible; 0.005 in. ID x 15 cm
För användning med (utrustning) Microbore/Smallbore Column
Längd (metrisk) 15 cm