Läs mer
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Enkla HPLC-kolumnkontakter
Produktkod. p-4522165 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Enkel anslutning
Enkel flexibel kontakt
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum
0,005 tum.
Längd (metrisk):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
För användning med (utrustning):
Microbore/Smallbore Column
Mikroborr-/småborrkolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10192922
Brand: Thermo Scientific™ 30106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ läckagefria, hålfria pelaranslutningar och optimera LC-prestanda med universell, självjusterande Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-kolumnanslutningar.
Säkerställ utmärkta kolonnanslutningar och optimal HPLC-prestanda med Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Enkla HPLC-kolumnkontakter. Dessa universella, självjusterande kopplingar är kompatibla med alla pelarändbeslag och ger läckage- och hålfria pelarkopplingar. Fingertäta anslutningar upp till 10000psi säkerställer användarvänlighet. De är idealiska för superkritiska vätskekolonner (SFC). SLIPFREE kontakter finns i en mängd olika konfigurationer och design för ett brett spektrum av applikationer.
Läckagefria, tomrumsfria anslutningar
  • Trycker in slang och hylsa i ändkopplingen
  • Självjusteras för att passa varje ny pelarkoppling
  • Fingertät anslutning upp till 10000 psi
Flexibel
  • Passar alla märken av pelare
  • Finns i enkel och dubbel konfiguration
  • Finns i en rad invändiga diametrar för att passa flera applikationer
  • PEEK-krage och långhalsdesign tillgängliga för specifika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Enkel anslutning
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Beskrivning Enda; 0,005 tum. ID x 6 cm
För användning med (utrustning) Microbore/Smallbore Column
Längd (metrisk) 6 cm