Läs mer
Invitrogen™ SLN Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
1810.00 SEK - 4570.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SLN |
|---|---|
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17793704
|
Invitrogen™
PA5122311 |
20 μL |
1810.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17783704
![]() |
Invitrogen™
PA5122310 |
100 μL |
4570.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SLN, also named as Sarcolipin, belongs to the sarcolipin family. It is associated with calcium ATPase SERCA1. It inhibits SERCA pumps. SLN, a key regulator of cardiac sarco (endo)plasmic reticulum (SR) Ca(2+) ATPase, is predominantly expressed in atria and mediates beta-adrenergic responses.Specifikationer
| SLN | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O00631 | |
| 6588 | |
| Met1-Tyr31 (Accession O00631), with N-terminal His and GST Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Sln |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| 2310045A07Rik; Sarcolipin; SLN | |
| Sln | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel