Läs mer
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Antibody (M14), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18167968 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18167968 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18167968 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP250297AF350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Monoclonal specifically detects Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona M14
Konjugera Alexa Fluor 350
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Värd art Mouse
Immunogen purified human skeletal muscle myosin
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Forskningsdisciplin Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Developmental Biology, Stem Cells
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet Specific for slow skeletal muscle myosin heavy chain (SM1).
Målarter Human, Mouse, Rat, Chicken
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1