Läs mer
Invitrogen™ SlowFade™ Glas Mjuk-set antifade montering
Beskrivning
- Ett glycerolbaserat, färdigt att använda, icke härdande monteringsmedel applicerat direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas
- Formulerad för att ha ett brytningsindex på 1,52 för skarpare bilder och antiblekningskomponenter för att motstå fotoblekning
- Resulterar i skarpa, ljusa bilder med nästan alla fluoroforer och bredfältsmikroskop, konfokala eller superupplösta mikroskop, vid bränndjup på 0 500–μ m
- Monteringsmedlet är icke-härdande, vilket gör att celler kan avbildas omedelbart efter montering, utan några av de negativa effekterna på cellmorfologin som ett härdande monteringsmedel kan orsaka
- Den är klar att använda - applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild
- Finns med eller utan DAPI nukleär bets
- Prolong Glass Antifade Mountant rekommenderas om ett härdande, hårt härdat monteringsmedel behövs, även med ett brytningsindex på 1,52 för år av objektglasförvaring
Funktioner av SlowFade Glas antifade monteringsmedel inkluderar:
- Färdigt att använda, glycerolbaserat, icke-härdande antiblekningsmedel
- Brytningsindex på 1,52, med minimerade sfäriska aberrationer
- Upp till tre gånger bättre axiell upplösning jämfört med vanligt monteringsmedel
- Synlig vävnadsoptisk clearing, även i sektioner upp till 1 mm tjocka
- Skarpa, ljusa bilder vid valfritt bränndjup från 0 till 500μ m
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 mL |
| Produkttyp | Antiblekningsfäste |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 droppflaska innehållande 2 mL reagens |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Produktlinje | SlowFade |
| Reagenstyp | Antifade lösning |
| Volym (metrisk) | 2 ml |