Läs mer
Invitrogen™ SlowFade™ Glas Mjuk-set antifade montering
Produktkod. 17137678
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
5 x 2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17137678 5 x 2 ml
16761342 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17137678 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S369175X2ML
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SlowFade Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, färdigt att använda, icke härdande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas.
  • SlowFade Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, färdigt att använda, icke härdande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. Den är formulerad för att ha ett brytningsindex på 1,52 för skarpare bilder och antiblekningskomponenter för att motstå fotoblekning.
  • Resultatet är skarpa, ljusa bilder med nästan vilken fluorofor som helst, med bredfältsmikroskop, konfokala eller superupplösta mikroskop, vid bränndjup på 0 500–μ m.
  • Sedan SlowFade Glass Antifade Mountant är icke-härdande, celler kan avbildas direkt efter montering, utan några av de negativa effekterna på cellmorfologin som ett härdande monteringsmedel kan orsaka. Den är klar att använda, —applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild. Den finns tillgänglig med eller utan DAPI kärnfärgning.
  • Om ett härdande, hårt härdat monteringsmedel behövs, också med ett brytningsindex på 1,52, för år av objektglasförvaring, rekommenderas Prolong Glass Antifade Mountant.
  • Färdigt att använda, glycerolbaserat, icke-härdande antiblekningsmedel
  • Brytningsindex på 1,52, med minimerade sfäriska aberrationer
  • Upp till tre gånger bättre axiell upplösning jämfört med vanligt monteringsmedel
  • Synlig vävnadsoptisk clearing, även i sektioner upp till 1 mm tjocka
  • Skarpa, ljusa bilder vid valfritt bränndjup från 0 till 500μ m
  • SlowFade Glass Antifade Mountant har ett brytningsindex på 1,52 (liknande glas täckglas), med överlägset fotoblekningsskydd. Den är kompatibel med immersionsolja och olje-immersionsmikroskopoptik, vilket möjliggör en brytningsfri ljusbana och minimerad sfärisk aberration, vilket förbättrar den axiella upplösningen med tre gånger (vid 150-μ m brännvidd) mätt med punktspridningsfunktionen.
  • När 1 mm tjocka vävnadssektioner är monterade finns det synlig optisk vävnadsrensning, vilket möjliggör djup 3D-avbildning. För 3D-avbildning av hela organ (upp till 10 mm), se Clearing Reagents for Imaging 3D Cell Culture and Tissue.
  • Oavsett vilka fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner du använder, hjälper Slowfade Glass Antifade Mountant att ge överlägset skydd mot fotoblekning. Det har visat sig ha klassens bästa prestanda med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , och Cy5 färgämnen och fluorescerande proteiner, inklusive GFP, RFP och mCherry.
  • SlowFade Glasmonteringsmedel släcker inte fluoroforer, och dess förmåga att ge en ljusare signal mot ingen bakgrund hjälper till att säkerställa att du får bästa möjliga högupplösta bilder för publicering.
  • De flesta vävnadsrensningstekniker expanderar eller krymper proverna, vilket orsakar artefakter i provets morfologi. SlowFade Glass Antifade Mountant är icke-härdande och orsakar inte expansion eller sammandragning av prover, vilket vi har verifierat med Hela-sfäroider och råtthjärnsektioner. Denna egenskap tillåter 3D-avbildning av verkligt inhemsk provmorfologi. Proverna är tillgängliga för avbildning omedelbart efter montering, och korrekt förseglade objektglas kan lagras i veckor eller månader för utmärkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 2 mL
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Innehåller 5 droppflaskor innehållande 2 mL reagens vardera
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje SlowFade
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 5 x 2 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SlowFade Glass Soft-set Antifade Mountant
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)ace tamido]-2,4,6-triiodo-N,N'-bis( 2,3-dihydroxypropyl)isophthal amide, g