Läs mer
Invitrogen™ SlowFade™ Glas Mjuk-set antifade montering
Produktkod. p-7180576
Volym (metrisk):
2 ml
5 x 2 ml
Produktkod. 16761342
Brand: Invitrogen™ S36917
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SlowFade Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, färdigt att använda, icke härdande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas.
  • Ett glycerolbaserat, färdigt att använda, icke härdande monteringsmedel applicerat direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas
  • Formulerad för att ha ett brytningsindex på 1,52 för skarpare bilder och antiblekningskomponenter för att motstå fotoblekning
  • Resulterar i skarpa, ljusa bilder med nästan alla fluoroforer och bredfältsmikroskop, konfokala eller superupplösta mikroskop, vid bränndjup på 0 500–μ m
  • Monteringsmedlet är icke-härdande, vilket gör att celler kan avbildas omedelbart efter montering, utan några av de negativa effekterna på cellmorfologin som ett härdande monteringsmedel kan orsaka
  • Den är klar att använda - applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild
  • Finns med eller utan DAPI nukleär bets
  • Prolong Glass Antifade Mountant rekommenderas om ett härdande, hårt härdat monteringsmedel behövs, även med ett brytningsindex på 1,52 för år av objektglasförvaring
Funktioner av SlowFade Glas antifade monteringsmedel inkluderar:
  • Färdigt att använda, glycerolbaserat, icke-härdande antiblekningsmedel
  • Brytningsindex på 1,52, med minimerade sfäriska aberrationer
  • Upp till tre gånger bättre axiell upplösning jämfört med vanligt monteringsmedel
  • Synlig vävnadsoptisk clearing, även i sektioner upp till 1 mm tjocka
  • Skarpa, ljusa bilder vid valfritt bränndjup från 0 till 500μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 mL
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Innehåller 1 droppflaska innehållande 2 mL reagens
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje SlowFade
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 2 ml