Läs mer
Invitrogen™ SlowFade™ Glas Mjuk-set antifade montering, med DAPI
Produktkod. 16627323
Change view
Kvantitet:
1 x 2 ml
5 x 2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16627323 1 x 2 ml
17139594 5 x 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16627323 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S36920
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SlowFade Glass Antifade Mountant är ett glycerolbaserat, färdigt att använda, icke härdande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas.
Den är formulerad för att ha ett brytningsindex på 1,52 för skarpare bilder och antiblekningskomponenter för att motstå fotoblekning. Resultatet är skarpa, ljusa bilder med nästan vilken fluorofor som helst, med bredfältsmikroskop, konfokala eller superupplösta mikroskop, vid bränndjup på –0 500μ m.
Sedan SlowFade Glass Antifade Mountant är icke-härdande, celler kan avbildas direkt efter montering, utan några av de negativa effekterna på cellmorfologin som ett härdande monteringsmedel kan orsaka. Den är klar att använda, —applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild. Den finns tillgänglig med eller utan DAPI kärnfärgning.
Funktioner av SlowFade Glas antifade monteringsmedel inkluderar:
• Färdigt att använda, glycerolbaserat, icke-härdande antiblekningsmedel
• Brytningsindex på 1,52, med minimerade sfäriska aberrationer
• Upp till tre gånger bättre axiell upplösning jämfört med vanligt monteringsmedel
• Synlig vävnadsoptisk clearing, även i sektioner upp till 1 mm tjocka
• Skarpa, ljusa bilder vid valfritt bränndjup från 0 till 500μ m
Skarpa bilder för djup 3D-bilder
SlowFade Glass Antifade Mountant har ett brytningsindex på 1,52 (liknande glas täckglas), med överlägset fotoblekningsskydd. Den är kompatibel med immersionsolja och olje-immersionsmikroskopoptik, vilket möjliggör en brytningsfri ljusbana och minimerad sfärisk aberration, vilket förbättrar den axiella upplösningen med tre gånger (vid 150-μ m brännvidd) mätt med punktspridningsfunktionen. När 1 mm tjocka vävnadssektioner är monterade finns det synlig optisk vävnadsrensning, vilket möjliggör djup 3D-avbildning.
Hämmar fotoblekning över det synliga och nära IR-spektra
Oavsett vilka fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner du använder, hjälper Slowfade Glass Antifade Mountant att ge överlägset skydd mot fotoblekning. Det har visat sig ha klassens bästa prestanda med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , och Cy5 färgämnen och fluorescerande proteiner, inklusive GFP, RFP och mCherry. SlowFade Glasmonteringsmedel släcker inte fluoroforer, och dess förmåga att ge en ljusare signal mot ingen bakgrund hjälper till att säkerställa att du får bästa möjliga högupplösta bilder för publicering.
Icke-härdande monteringsmedel som inte expanderar eller krymper prover
De flesta vävnadsrensningstekniker expanderar eller krymper proverna, vilket orsakar artefakter i provets morfologi. SlowFade Glass Antifade Mountant är icke-härdande och orsakar inte expansion eller sammandragning av prover, vilket vi har verifierat med Hela-sfäroider och råtthjärnsektioner. Denna egenskap tillåter 3D-avbildning av verkligt inhemsk provmorfologi. Proverna är tillgängliga för avbildning omedelbart efter montering, och korrekt förseglade objektglas kan lagras i veckor eller månader för utmärkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 2 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Innehåller 1 droppflaska innehållande 2 mL reagens
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje SlowFade
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 2 mL