missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SLP-76/LCP2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18030406 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18030406 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18030406 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1001439

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

SLP-76/LCP2 Polyclonal specifically detects SLP-76/LCP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SLP-76/LCP2
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:128000
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_005556.
Gene Alias lymphocyte cytosolic protein 2, lymphocyte cytosolic protein 2 (SH2 domain containing leukocyte protein of76kDa), lymphocyte cytosolic protein 2 (SH2 domain-containing leukocyte protein of76kD), SH2 domain-containing leukocyte protein of 76 kDa, SH2 domain-containing leukocyte protein of 76kD, SLP-76, SLP-76 tyrosine phosphoprotein, SLP7676 kDa tyrosine phosphoprotein
Gensymboler LCP2
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence ALRNVPFRSEV-C corresponding to N-Terminus according to NP_005556.1.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3937
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.