Läs mer
Novus Biologicals™ SLTM 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18550080 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18550080 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18550080 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00079811T03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål SLTM
Synonym SAFB-like, transcription modulator
Gensymbol SLTM