Läs mer
Whirl-Pak™ Slam Judge™ Komplett enhet och komponenter
Produktkod. 11725129 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Typ:
Slamdomare Nedre sektion
Slamdomare komplett enhet
Slamdomarförlängning
Inkluderar:
Alla avsnitt
Mittsektion
Nedre sektion
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar Förpackningsstorlek
11725129 Slamdomare komplett enhet Alla avsnitt -
12654287 Slamdomare Nedre sektion Nedre sektion Varje
32179289 Slamdomarförlängning Mittsektion -
32179284 Slamdomare komplett enhet Alla avsnitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11725129 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer 0546570
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Tillverkad av styva plastslangar i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, denna enhet och kompletterande ersättningssektioner ger maximal styrka för vätskeprovtagning på långa avstånd.
  • Slam Judge™ är utformad för att ta exakta avläsningar av sedimenterande fasta ämnen, 5 % eller mindre, i en mängd olika vätskor, till vilket djup som helst.
  • Idealisk för reningsverk, kemiska anläggningar och livsmedelsanläggningar.
  • Enheten rymmer cirka 3 oz. per fot (89 ml per 0,31 m).
  • Finns i 5 fot. (1,53 m) sektioner på 0,75 tum. (1,90 cm) plaströr med skruvkopplingar.
  • Den övre delen innehåller ett nylonrep för att höja och sänka provtagaren. Enskilda sektioner kan kombineras efter behov för att uppnå önskad längd.
  • Använd inte i vätskor över 165 °F (74 °C)
  • Får inte autoklaveras
  • Att använda:
    • 1. Sänk långsamt slammet Judge™ till botten av tanken. Flottörventilen öppnas så att material kan strömma in. När botten har nåtts och röret har fyllts till ytan, dra lätt i repet när enheten höjs. Detta ställer in backventilen och fångar blandningen inuti.
    • 2. När enheten har lyfts fri från vätskan kan mängden fasta ämnen i provet avläsas med hjälp av 1 ft. (0,31 m) steg markerade på rörsektionerna. För att frigöra materialet i enheten, rör stiftet som sträcker sig från bottensektionen mot en hård yta. Detta öppnar backventilen för att tömma provet.
  • Reservdelar för topp-, mitt- och bottensektionen finns tillgängliga.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Volym (metrisk) 89 mL/ft.
För användning med (applikation) Provtagning 5 % eller mindre fasta ämnen
Graderad Ja
Inkluderar Alla avsnitt
Material Polykarbonat
Typ Slamdomare komplett enhet
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.53 m
Höjd (engelska) 15 ft.
Höjd (metrisk) 4.6 m
Diameter (engelska) Ytterrör 0,75 tum
Diameter (metrisk) Ytterrör 1.9 cm
Modell C09247