Läs mer
Whirl-Pak™ Slam Judge™ Komplett enhet och komponenter
Produktkod. 12654287 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Typ:
Slamdomare Nedre sektion
Slamdomare komplett enhet
Inkluderar:
Alla avsnitt
Nedre sektion
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Inkluderar unitSize
12654287 Slamdomare Nedre sektion Nedre sektion Varje
11725129 Slamdomare komplett enhet Alla avsnitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12654287 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer 20699979
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av styva plastslangar i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, denna enhet och kompletterande ersättningssektioner ger maximal styrka för vätskeprovtagning på långa avstånd.
  • Slam Judge™ är utformad för att ta exakta avläsningar av sedimenterande fasta ämnen, 5 % eller mindre, i en mängd olika vätskor, till vilket djup som helst.
  • Idealisk för reningsverk, kemiska anläggningar och livsmedelsanläggningar.
  • Enheten rymmer cirka 3 oz. per fot (89 ml per 0,31 m).
  • Finns i 5 fot. (1,53 m) sektioner på 0,75 tum. (1,90 cm) plaströr med skruvkopplingar.
  • Den övre delen innehåller ett nylonrep för att höja och sänka provtagaren. Enskilda sektioner kan kombineras efter behov för att uppnå önskad längd.
  • Använd inte i vätskor över 165 °F (74 °C)
  • Får inte autoklaveras
  • Att använda:
    • 1. Sänk långsamt slammet Judge™ till botten av tanken. Flottörventilen öppnas så att material kan strömma in. När botten har nåtts och röret har fyllts till ytan, dra lätt i repet när enheten höjs. Detta ställer in backventilen och fångar blandningen inuti.
    • 2. När enheten har lyfts fri från vätskan kan mängden fasta ämnen i provet avläsas med hjälp av 1 ft. (0,31 m) steg markerade på rörsektionerna. För att frigöra materialet i enheten, rör stiftet som sträcker sig från bottensektionen mot en hård yta. Detta öppnar backventilen för att tömma provet.
  • Reservdelar för topp-, mitt- och bottensektionen finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Volym (metrisk) 89 mL/ft.
För användning med (applikation) Slamdomare
För användning med (utrustning) Slamdomare
Graderad Ja
Inkluderar Nedre sektion
Typ Slamdomare Nedre sektion
Volym (engelska) 3 oz./ft.
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.53 m
Modell C09250