Läs mer
Whirl-Pak™ Slamdomare II™ Komponenter
Produktkod. 15362694 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Typ:
Förlängning
Inkluderar:
Mellansektion
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Inkluderar Förpackningsstorlek
15362694 Förlängning Mellansektion Varje
1 options
Produktkod. 15362694 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer 0546532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1367.81 SEK / Paket med 1
    Save 307.19 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Separata reservdelar för förlängningssektionen för Sludge Judge II.
Reservdelar till Slam Judge™ II. Komplett provtagningsenhet tillgänglig under artikelnummer B01355
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Volym (metrisk) 177 mL/ft.
För användning med (applikation) Slamdomare II
För användning med (utrustning) Slamdomare II
Graderad Ja
Inkluderar Mellansektion
Typ Förlängning
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.53 m
Diameter (engelska) Yttre 1,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3.18 cm
Modell B01357