Läs mer
SLV-2436, MedChemExpress
Description
SLV-2436 is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of MNK1 and MNK2 with IC50s of 10.8 nM and 5.4 nM, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | SLV-2436 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2095704-43-9 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H15ClN4O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | SEL201-88 SEL-201 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.06 mM) |
| Show More |