Läs mer
Asecos™ SLX-CLASSIC förvaringsskåp för återcirkulerande luftsäkerhet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15695677 Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
12 x Hyllplan med sump: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 300 kg
6 x Hyllplan med sump: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 300 kg
8 x Hyllplan med sump 25 kg/11 L vardera, Max belastning 300 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15695677
Brand: Asecos™ 3293600130608
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material i arbetsrum.
  • Robust konstruktion och lång livslängd – skåpkropp av pulverlackerad stålplåt med säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
  • Två-i-ett – två hermetiskt separerade förvaringsfack möjliggör isolerad förvaring av syror och baser i ett skåp
  • Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder med integration i befintligt låssystem möjligt
  • Enkel inriktning – justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
  • Återcirkulerande luftfiltersystem, idealiskt för direkt installation i arbetsområden med mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB
  • Med flerstegs bredbandsfilter
  • Övervakningselektronik för utsug inkluderar kylenhetskabel och strömkontakt
  • Optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt
  • Display med innovativ touchpanel
  • Manuell kontroll av filtermättnaden
  • Miljövänlig med längre filterlivslängder och ett återanvändbart filtersystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14727
Konfiguration 12 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP sumpar
Mått (D x B x H) Inredning 565 x 485 x 1865 mm
Mått (D x B x H) 615 x 1197 x 2300 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material
Bärande kapacitet 12 x Hyllplan med sump: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 300 kg
Antal dörrar 2
Antal hyllor 12
Typ av hylla Pull-out shelf
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 350.3 kg
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 24.21 in.
Höjd (engelska) Exteriör 90.55 in.
Höjd (metrisk) öppning 1865 mm
Material Stål
Produkttyp Safety Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 47.13 in.