Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd – skåpkropp av pulverlackerad stålplåt med säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
- Två-i-ett – två hermetiskt separerade förvaringsfack möjliggör isolerad förvaring av syror och baser i ett skåp
- Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med profilcylinder med integration i befintligt låssystem möjligt
- Enkel inriktning – justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
- Återcirkulerande luftfiltersystem, idealiskt för direkt installation i arbetsområden med mycket lågt ljud, endast ca. 39 dB
- Med flerstegs bredbandsfilter
- Övervakningselektronik för utsug inkluderar kylenhetskabel och strömkontakt
- Optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt
- Display med innovativ touchpanel
- Manuell kontroll av filtermättnaden
- Miljövänlig med längre filterlivslängder och ett återanvändbart filtersystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14727 |
| Konfiguration | 6 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP sumpar |
| Mått (D x B x H) Inredning | 565 x 485 x 914 mm |
| Mått (D x B x H) | 615 x 600 x 2300 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Lagring av aggressiva, icke brandfarliga farliga material |
| Bärande kapacitet | 6 x Hyllplan med sump: 25 kg/11 L vardera, Max belastning: 300 kg |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal hyllor | 6 |
| Typ av hylla | Utdragbar hylla |
| Visa mer |