Specifikationer
| Produkttyp | Skärkvarn |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Beskrivning | Skärkvarn, 1675 H x 582 B x 700 mm D, 3 ∼ stycken 400V, 50Hz, SM 100 modell, 1, 500 min-1 Hastighet, 129,5 mm diameter. Rotor, 3-fas strömanslutning, 1, 5 kW driveffekt, 3-fas motordrift, IP 54, <60 x 80 mm matningsstorlek, parallellsektionsrotor/6-skiva rotor, för slipning utan tungmetallkontaminering |
| Mått (L x B x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
| Elektriska krav | 400 V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | För tungmetallfri storleksreducering |
| Höjd (metrisk) | 1675 mm |
| IP-betyg | IP54 |
| Längd (metrisk) | 700 mm |
| Modell | SM 100 |
| Visa mer |