Läs mer
RETSCH SM 100 modell skärverk
Produktkod. p-8004896 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (applikation):
För tungmetallfri storleksreducering
Elektriska krav:
400 V, 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Elektriska krav unitSize
11710785 För tungmetallfri storleksreducering 400 V, 50 Hz Varje
1 options
Produktkod. 11710785 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 20.727.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Cutting Mill
Certifikat och efterlevnad CE Certified
Beskrivning Cutting Mill, 1675 H x 582 W x 700mm D, 3∼ 400V, 50Hz, SM 100 Model, 1, 500 min-1 Speed, 129.5mm dia. Rotor, 3-phase Power Connection, 1, 5 kW Drive Power, 3-phase Motor Drive, IP 54, <60 x 80mm Feed Size, Parallel Section Rotor/6-disc Rotor, for grinding without heavy-metal contamination
Mått (L x B x H) 700 x 582 x 1675 mm
Elektriska krav 400 V, 50 Hz
För användning med (applikation) För tungmetallfri storleksreducering
Höjd (metrisk) 1675 mm
Hertz 50 Hz
IP-betyg IP54
Längd (metrisk) 700 mm
Modell SM 100
Fas 3-phase Motor
Spänning 400 V
Vikt (metrisk) ∼73 kg
Bredd (metrisk) 582 mm