missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SM 16, MedChemExpress
Beskrivning
SM 16 is a ALK5/ALK4 kinase inhibitor with Kis of 10 and 1.5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SM 16 |
| CAS | 614749-78-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (150.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1(CC2)CCC2(C3=NC(C4=CC=C(OCO5)C5=C4)=C(C6=NC(C)=CC=C6)N3)CC1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.5 |
| Formel vikt | 430.5 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?