missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SM 16

Beskrivning
SM 16 is a potent TGF-β receptor type 1 (TGF-βRI) inhibitor (IC50 = 64 nM in luciferase assay). Selective for TGF-βRI over other ALK family members. Decreases Smad phosphorylation and inhibits tumor growth in a mouse xenograft model. Attenuates increased TGF-β signaling in retinal vessels of diabetic rats. Also prevents intimal thickening and vascular remodeling in rat carotid balloon injury model. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxamide |
| CAS | 614749-78-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C25H26N4O3 |
| Formel vikt | 430.5 |
| Produkttyp | Inhibitor |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?