Specifikationer
| Produkttyp | Skärkvarn |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Beskrivning | Skärkvarn, 1675 H x 576 B x 760 mm D, Rostfritt stål, 3/N∼ 400V, 50Hz, SM 200-modell, 1, 500 min-1 hastighet, 129,5 mm dia. Rotor, 3-fas strömanslutning, 2,2 kW drivkraft, 3-fas motordrift, IP 54,< 60 x 80 mm matningsstorlek, parallellsektionsrotor/6-skivsrotor |
| Mått (L x B x H) | 760 x 576 x 1675 mm |
| Elektriska krav | 400 V, 50 Hz |
| För användning med (applikation) | Lämplig för slipning av mjuka, medelhårda, elastiska, fibrösa och heterogena blandningar av produkter |
| Höjd (metrisk) | 1675 mm |
| IP-betyg | IP54 |
| Längd (metrisk) | 760 mm |
| Modell | SM 200 |
| Visa mer |