Läs mer
Edmund Buhler SM 30 B Universalshaker
Beskrivning
- Laboratorieskakare SM 30 B med horisontell skakning
- Slaglängd på 30 mm och en skakhastighet på 15 – 300 varv per minut
- Idealiskt lämpad för höga laster upp till 30 kg och för att blanda svåra medier
- Det breda urvalet av ställsystem säkerställer optimal fastsättning av olika kärl
- Grundläggande enhet med skakplatta och gummimatta, utan racksystem
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 15 till 300 rpm |
| Elektriska krav | 115/230 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 50 °C |
| Produkttyp | Reciprokaterande plattformsskakare |
| Djup (metriskt) | 610 mm |
| Mått (LxB) Plattform | 560 x 400 mm |
| Mått (L x B x H) | 610 x 680 x 160 mm |
| Längd (metrisk) Slag | 30 mm |
| Controllertyp | Analog |
| Modell | SM 30 B |
| Visa mer |