Specifikationer
| Produkttyp | Skärkvarn |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Mått (L x B x H) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Elektriska krav | 220/230 V, 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | Lämplig för slipning av mjuka, medelhårda, elastiska, fibrösa och heterogena blandningar av produkter |
| Höjd (metrisk) | 1677 mm |
| IP-betyg | IP20 |
| Längd (metrisk) | 750 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | SM 300 |
| Visa mer |