Läs mer
Tocris Bioscience™ SM 324405
Beskrivning
SM 324405 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 50 nM). Exhibits selectivity for TLR7 over TLR8. Induces IFN-α and -γ expression in human PBMCs and mouse splenocytes, and inhibits IL-5 production in human PBMCs in vitro. Rapidly metabolized to acid metabolite (t½ = 2.6 min in human plasma).
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-[(6-amino-2-butoxy-7,8-dihydro-8-oxo-9H-purin-9-yl)methyl]benzeneacetate |
| CAS | 677773-91-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Toll-like Receptor Agonists |
| Molekylformel | C19H23N5O4 |
| Formel vikt | 385.42 |
| Renhet | >98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?