Läs mer
Thermo Scientific Pierce™ Pierce™ SM(PEG)12, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15981130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
15981130 10 x 1 mg Paket med 10
1 options
Produktkod. 15981130 Leverantör Thermo Scientific Pierce™ Leverantörsnummer A35398
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)12 är hetero-bifunktionell tvärbindare med N-hydroxisuccinimid (NHS) ester och maleimidgrupper som tillåter kovalent konjugering av amin- och sulfhydryl-innehållande molekyler.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
  • Irreversibelt tvärbinder proteiner eller peptider med flexibla PEG-distansarmar
  • Distansarmar av polyetylenglykol hjälper till att bibehålla konjugatlösligheten
  • Ren förening med definierad struktur och molekylvikt, vilket säkerställer reproducerbara proteinmodifieringseffekter
  • PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
  • Idealisk för att utföra kontrollerade, tvåstegs proteinkonjugationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning BS(PEG)5
Molekylvikt (g/mol) 532.5
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 53,4 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Våt is
Produktlinje Ingen vägning , Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Lång (>30 Å)
Form Solid
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare