Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog miniomrörare, kapacitet 1 L; 115/230 V
Modell:
SM5/Stuart Fascia
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Motstå mindre kemikaliespill och stänk— polypropenhölje och toppplatta av polykarbonat
- Justera omrörningshastigheten upp till 2 000 rpm
- Välj den design av toppplattan du gillar bäst
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 350 till 2000 rpm |
| Material för toppplatta | Polypropen |
| Spänning | 120/230 V |
| Mått (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm (H x W x D) |
| Bredd (metrisk) | 143 mm |
| Elektriska krav | 230/110V, 50/60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Modell | SM5/Stuart Fascia |
| Typ | Magnetisk miniomrörare |
| Vikt (metrisk) | 500 g |