missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SM68 Standard 2: Ag, Ge, Hf, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Beskrivning
SM68 Standard 2: Ag, Ge, Hf, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony/Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Silver/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Zirconium |
| CAS | 7440-36-0, 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-22-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Antimony/Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Silver/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Zirconium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Antimony 100 μg/mL/Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Niobium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Tantalum 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Tungsten 100 μg/mL/Zirconium 100 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?