missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Smad2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2285.00 SEK - 4570.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Smad2 |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, KnockDown |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18322034
|
Novus Biologicals
NBP3-02957-20UL |
20 μL |
2285.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18383387
|
Novus Biologicals
NBP3-02957-100UL |
100 μL |
4570.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Smad2 Polyclonal specifically detects Smad2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.Specifikationer
| Smad2 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| hMAD-2, hSMAD2, JV18, JV18-1SMAD, mothers against DPP homolog 2 (Drosophila), MAD homolog 2, Mad protein homolog, Mad, mothers against decapentaplegic homolog 2, MADH2MGC34440, MADR2MGC22139, Mad-related protein 2, mother against DPP homolog 2, mothers against decapentaplegic homolog 2, Mothers against DPP homolog 2, Sma- and Mad-related protein 2, SMAD 2, SMAD family member 2MAD, mothers against decapentaplegic homolog 2 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 2, Smad2 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SMAD2 (NP_001003652.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 4087 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel