missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Smad4 Antibody (SMAD/7905R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21080AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Smad4 Monoclonal antibody specifically detects Smad4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Smad4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| DPC4SMAD, mothers against DPP homolog 4 (Drosophila), hSMAD4, JIP, MAD homolog 4, MADH4mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic, Drosophila, homolog of, 4, SMAD 4, SMAD family member 4MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 4, Smad4 | |
| Recombinant fragment (around aa400-552) of human Smad4 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 4089 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SMAD/7905R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering