Läs mer
Scientific Industries SI™ Liten ampull/rörfäste
Produktkod. 15507345
Håller:
4 x 15 till 17 mm diameterrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15507345
Brand: Scientific Industries SI™ 83041389
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger kraftig rör- och ampullrörning från ände till ände. Scientific Industries SI™ Liten ampull/rörfäste rymmer upp till 15 till 17 mm diameter rör eller ampuller.
  • Används med Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls
  • Rör och ampuller snäpper på plats för kraftig omrörning från ände till ände
  • Rymmer upp till fyra 15 till 17 mm diameter rör eller ampuller
Specifikationer
Håller 4 x 15 till 17 mm diameterrör
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2 familj av blandare, Vortex-Genie Puls
Antal positioner 4