missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB)

Produktkod. 16422138
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422138 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16422138 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1495

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB), a neurally active peptide, stimulates adenylate cyclase activity in particulate fractions of both heart and gill tissues with EC50s of 0.1 and 1.0 μM, respectively.

Specifikationer

Renhet 98.1%
CAS 84746-43-0
Innehåll och lagring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1141.41 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (43.81 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.