missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB)

Produktkod. 16492929
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492929 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492929 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1495

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB), a neurally active peptide, stimulates adenylate cyclase activity in particulate fractions of both heart and gill tissues with EC50s of 0.1 and 1.0 μM, respectively.

Specifikationer

Renhet 98.1%
CAS 84746-43-0
Innehåll och lagring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1141.41 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (43.81 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.