Läs mer
Brady™ Small Core Förtryckta GHS CLP-etiketter
Produktkod. 30041477
Change view
Visa text:
1 röd diamant per klistermärke
2 horisontella röda diamanter per klistermärke
2 staplade röda diamanter per klistermärke
2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke
4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke
Bredd (metrisk) tejp:
3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Material:
Polypropen
papper
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa text Bredd (metrisk) tejp Material
30041477 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform 75,00 mm Polypropen
30041449 1 röd diamant per klistermärke 55,00 mm Polypropen
30041431 3 röda diamanter per klistermärke 75,00 mm Polypropen
30041410 2 staplade röda diamanter per klistermärke 105,00 mm papper
30041461 2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke 55,00 mm Polypropen
30041411 2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke 55,00 mm papper
30041412 3 röda diamanter per klistermärke 105,00 mm papper
30041476 3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke 105,00 mm papper
30041452 3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform papper
30041414 2 staplade röda diamanter per klistermärke 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform Polypropen
30041453 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform 3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke Polypropen
30041464 4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke 55,00 mm Polypropen
30041424 4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke 105,00 mm Polypropen
30041465 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform 105,00 mm Polypropen
30041446 1 röd diamant per klistermärke 55,00 mm papper
30041480 4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke 75,00 mm Polypropen
30041455 2 horisontella röda diamanter per klistermärke 105,00 mm Polypropen
30041482 1 röd diamant per klistermärke 105,00 mm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 30041477 Supplier Brady™ Supplier No. 622321
Only null left
Add to basket
Add to basket
Levereras med förtryckta röda diamanter, redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna.
För att du ska kunna skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna.
Specifications
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Förtryckta etiketter för stationära skrivare för CLP-GHS farliga ämnen
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött på vitt
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
Visa text 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 25 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell R6000HF
Antal per förpackning 300 etiketter/rulle
Kvantitet 300 klistermärken
Form Rektangel
Storlek 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Mått (L x B) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Längd (engelska) 4,33 tum
Längd (metrisk) 110.00 mm
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75.00 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 75.00 mm
Bredd (metrisk) tejp 75,00 mm
Höjd (engelska) 4.33 in.
Höjd (metrisk) 110.00 mm
Alternativt artikelnummer THTCLP-M-L3A-7594-0.3-SC