Läs mer
Brady™ Small Core Förtryckta GHS CLP-etiketter
Produktkod. 30041482 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visa text:
1 röd diamant per klistermärke
2 horisontella röda diamanter per klistermärke
2 staplade röda diamanter per klistermärke
2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke
3 staplade röda diamanter i pyramidformation per klistermärke
4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke
Bredd (metrisk) tejp:
3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Material:
Polypropen
papper
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa text Bredd (metrisk) tejp Material
30041482 1 röd diamant per klistermärke 105,00 mm Polypropen
30041449 1 röd diamant per klistermärke 55,00 mm Polypropen
30041431 3 röda diamanter per klistermärke 75,00 mm Polypropen
30041410 2 staplade röda diamanter per klistermärke 105,00 mm papper
30041461 2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke 55,00 mm Polypropen
30041411 2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke 55,00 mm papper
30041412 3 röda diamanter per klistermärke 105,00 mm papper
30041476 3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke 105,00 mm papper
30041452 3 staplade röda diamanter i pyramidformation per klistermärke 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform papper
30041414 2 staplade röda diamanter per klistermärke 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform Polypropen
30041453 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform 3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke Polypropen
30041464 4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke 55,00 mm Polypropen
30041477 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform 75,00 mm Polypropen
30041424 4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke 105,00 mm Polypropen
30041465 3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform 105,00 mm Polypropen
30041446 1 röd diamant per klistermärke 55,00 mm papper
30041480 4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke 75,00 mm Polypropen
30041455 2 horisontella röda diamanter per klistermärke 105,00 mm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 30041482 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 622331
Beräknad leverans: 04-11-2026
Levereras med förtryckta röda diamanter, redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna.
För att du ska kunna skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Förtryckta etiketter för stationära skrivare för CLP-GHS farliga ämnen
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött på vitt
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
Visa text 1 röd diamant per klistermärke
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 25 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell R6000HF
Antal per förpackning 200 etiketter/rulle
Kvantitet 200 klistermärken
Form Rektangel
Storlek 105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Mått (L x B) 105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
Längd (engelska) 6,1 tum
Längd (metrisk) 155.00 mm
Bredd (engelska) 4,13 tum.
Bredd (metrisk) 105.00 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 105.00 mm
Bredd (metrisk) tejp 105,00 mm
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 155.00 mm
Alternativt artikelnummer THTCLP-L-L1-7594-0.2-SC